Documentos Principais
Z682128
Ace cold trap outer body only for condenser "C" assembly
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.044,00
R$ 7.044,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.044,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 7.044,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
fabricante/nome comercial
Büchi equivalent, 40641
Categorias relacionadas
Descrição geral
The cold trap outer body for the Ace condenser "C" assembly, is glass with a 35/20 inner spherical joint bottom connection that attaches to the receiver flasks. Features standard top and side flange that connects directly to the Büchi rotary evaporator.
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)