Documentos Principais
Z147923
Sigma-Aldrich
Glass sample holder
Boat, size 2 1/2 in. × 10 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 643,00
R$ 643,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 643,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
R$ 643,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Materiais
borosilicate glass
Parâmetros
230-490 °C temp. limit
tamanho
2 1/2 in. × 10 in.
Descrição geral
These sample holders come in both boat and tube designs, made of borosilicate glass. The glass vessel is ideal for transporting and drying chemical samples in the Aldrich Abderhalden apparatus, in desiccators, or in any drying oven. It has a molded end piece to grip and easier handling of the boat.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)