PL800GNIT
Plas-Labs nitrile glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 8 in. ports)
Selecione um tamanho
R$ 4.730,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.730,00
Produtos recomendados
Materiais
nitrile
tamanho
9 (for 8 in. ports)
Características
reusable
embalagem
pack of 1 pair
fabricante/nome comercial
Plas-Labs 800GNIT
Descrição geral
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
- White Hypalon® rubber for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone and UV light
- Black neoprene rubber for chemical resistance
- Black butyl rubber for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
- Green nitrile rubber for resistance to oil, fuel, and acids
- Latex rubber for flexibility
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)