Documentos Principais
Z676632
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 20P, Reload insert
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
Selecione um tamanho
5 X 960 EA
R$ 7.518,00
R$ 7.518,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 X 960 EA
R$ 7.518,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
volume:
20 μL
R$ 7.518,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
Reload insert
Tip design ART 20P
embalagem
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2149P-05-RI
técnica(s)
PCR: suitable
volume máximo
20 μL
volume
20 μL
Informações legais
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)