Documentos Principais
Z557412
JULABO COOLING COIL FOR SHAKING WATER BATH
pack of 1 ea
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.319,00
R$ 2.319,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.319,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.77
R$ 2.319,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8970416
Descrição geral
Cooling coil for retrofitting shaking water baths SW22/SW23. The cooling coil is screwed into the water bath through the drain tap. Once installed, the bath may be operated near or slightly below the ambient temperature.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)