Documentos Principais
Z674575
GyroMini nutating mixer
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.340,00
R$ 2.340,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.340,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
R$ 2.340,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Labnet S0500-230V-UK
Descrição geral
  • Small foot print means less bench space needed
  • Gyratory action provides gentle, thorough mixing
  • Ideal for mixing blood samples in centrifuge tubes
  • Fixed speed and pitch provide optimum agitation
  • Safe for cold room use
The GyroMini is supplied with a dimpled mat for holding tubes firmly in place.
Informações legais
GyroMini is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)