Documentos Principais
Z742530
Mini Nutating Rocker with flat mat, platform 8 x 6 in.
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.927,00
R$ 2.927,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.927,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
R$ 2.927,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific H3D1020-E
tamanho da plataforma
8 in. × 6 in.
Descrição geral
The Mini Nutating Rocker is pictured inside the MyTemp incubator; (supplied with both flat and dimpled mats) for Benchmark MyTemp Mini Digital Incubator H2200-H and H2200-HC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)