Documentos Principais
Z648183
Grid coating pen
provides a thin layer of adhesive
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 514,00
R$ 514,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 514,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
R$ 514,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
1556
Categorias relacionadas
Descrição geral
A light touch with this pen will provide a thin layer of adhesive on the grid. The layer will dry in 1-2 minutes at room temperature and is then ready to receive the sections. Pen may also be used as pre-treatment before coating grids with formvar or other thin films.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)