Documentos Principais
Z647217
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class A
volume 500 mL, accuracy: 2.5 mL
Sinônimo(s):
3201/14
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
graduations 5.0 mL
faixa de medição de volume
500 mL, accuracy: 2.5 mL
Altura
390 mm
Descrição geral
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Conformity ′H′ certified
  • Calibrated to Class A tolerances
  • Batch coded for traceability
  • Graduations in white enamel
  • Robust hexagonal foot
Outras notas
The symbol H shows that the cylinder has been manufactured by Bibby Sterilin Limited, under close quality control procedures according to Eichordnung, the German Federal Weights and Measures Regulations.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)