Documentos Principais
Z646261
Sigma-Aldrich
Aldrich® drum fittings
vented faucet for 60 L Aldrich drums
Selecione um tamanho
5 EA
R$ 565,00
R$ 565,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EA
R$ 565,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
R$ 565,00
Check Cart for Availability
Diâmetro
60 mm
Descrição geral
Robust PP drum fittings designed to fit Aldrich 5, 10, 20, 30 & 60 L plastic drums, making chemical dispensing from our containers safe and simple.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)