Documentos Principais
1.08803
Supelco
Drum key
for use with containers with 2" and 3/4" screw caps
Sinônimo(s):
Drum key, Barrel key
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
compatibilidade
for use with containers with 2" and 3/4" screw caps
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
The specially designed drum key is used to open our barrels and drums with 2 and 3/4" opening.
for opening and closing containers with 2" and 3/4" screw caps