Documentos Principais
Z645311
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 0.5, 0.5mm, 1/cs
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.779,00
R$ 4.779,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.779,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
R$ 4.779,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 2939000
tamanho
0.5 mm
Descrição geral
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)