Documentos Principais
Z645273
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 1.0, 1.0mm, 1/cs
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.779,00
R$ 4.779,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.779,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
R$ 4.779,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 2939200
tamanho
1.0 mm
Descrição geral
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Alexey Veremeev et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(15) (2020-08-06)
Here we evaluated the efficacy of bone repair using various native bovine biomaterials (refined hydroxyapatite (HA), demineralised bone matrix (DBM), and purified bone collagen (COLL)) as compared with commercially available bone mineral and bone autografts. We employed a conventional critical-sized