Documentos Principais
Z645184
IKA® A 11.1 spare beater
A 11.1 spare beater, 1/cs
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 837,00
R$ 837,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 837,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
R$ 837,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 2904600
adequação
suitable for (pulverizing substances with a Mohs hardness up to 6)
Descrição geral
Stainless steel replacement bat for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill, for breaking substances up to Mohs hardness 6.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)