Documentos Principais
Z620181
DURAN disposable culture tubes
H × diam. 100 mm × 15.50 mm
Sinônimo(s):
231721489
Selecione um tamanho
250 EA
R$ 412,00
R$ 412,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 EA
R$ 412,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
R$ 412,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Materiais
AR-Glas®
clear tube
round bottom tube
embalagem
pack of 250
fabricante/nome comercial
DURAN®
A × Diâmetro
100 mm × 15.50 mm
capacidade
14 mL
tamanho da parede
0.80 mm
Descrição geral
with straight rim
Informações legais
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)