Documentos Principais
Z610135
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 2 mL , 0.01 mL accuracy
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 419,00
R$ 419,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 419,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 419,00
Check Cart for Availability
Materiais
soda-lime glass
Características
class AS
graduations
subdivision 0.02 mL
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Hirschmann
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
360 mm
capacidade
2 mL , 0.01 mL accuracy
cor
blue graduations
Descrição geral
Conformity certified with dated batch idenification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories. Main point ring graduation, zero at the top, graduated to the tip.
Informações legais
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)