Documentos Principais
Z610259
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 4 mL , 0.015 mL accuracy
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 291,00
R$ 291,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 291,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 291,00
Check Cart for Availability
Materiais
soda-lime glass
Características
class AS
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hirschmann 1340150
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
400 mm
capacidade
4 mL , 0.015 mL accuracy
cor
amber graduations
Descrição geral
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Informações legais
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)