Documentos Principais
Z566845
Plas-Labs PCR UV chamber germicidal light package
rated at 254 nm
Sinônimo(s):
isolation chambers, pcr chambers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.840,00
R$ 7.840,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.840,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
R$ 7.840,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Plas-Labs 800-UV/18
técnica(s)
PCR: suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
The PCR UV germicidal light package is rated at 254 nm and will decontaminate all surfaces of the interior of the Plas-Labs PCR UV chamber. The lamp should be activated 15 minutes prior to and 15 minutes after planned use.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)