Documentos Principais
Z565008
Vacuum accessories for Buchi® vacuum pumps
Valve unit
Sinônimo(s):
Vacuum Pump Accessories
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 11.093,00
R$ 11.093,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 11.093,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.43
R$ 11.093,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Büchi 47160
Descrição geral
This valve comes with a Woulff bottle and an attachment for Rotavapors. Not to be used with V700/710 pump in stand alone systems.
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)