Documentos Principais
Z561231
Accu-Safe bottle thermometer
temperature 35-200 °C, Oven
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.229,00
R$ 1.229,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.229,00
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
R$ 1.229,00
Check Cart for Availability
descrição
solid: Vermiculite
Características
subdivision 1.0 °C
fabricante/nome comercial
Thermco Products, Inc. ACCOV080S
faixa de medição de temperatura
35-200 °C
Comprimento
145 mm
Descrição geral
Thermometer is mounted in a square shaped shatter-proof plastic bottle filled with a liquid to insure accurate readings despite the opening and closing of instrument doors. The thermometers are spirit-filled, thoroughly annealed, safety-coated with PTFE, and have been tested against a standard calibrated at the National Institute of Standards and Technology (NIST).
The bottle has a double magnet attached on one side so it can be affixed to the walls or doors of instruments to reduce space and breakage problems.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5