Z676446
Double-Safe™ PTFE coated thermometer
L 305 mm, temperature -20-110 °C, immersion level, 76 mm
Selecione um tamanho
R$ 486,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 486,00
Produtos recomendados
Características
immersion level 76 mm
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
HB Instruments B60400-0600
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
faixa de medição de temperatura
-20-110 °C
Comprimento
305 mm
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Categorias relacionadas
Descrição geral
- PTFE coating contains liquid and glass in case of breakage
- Non-toxic, non-hazardous, biodegradable black Enviro-Safe liquid
- Available with statement of accuracy traceable to NIST and DKD
- Lead-free glass and recyclable packaging
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)