Documentos Principais
Z561274
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature -20-150 °C
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 516,00
R$ 516,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 516,00
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
R$ 516,00
Check Cart for Availability
descrição
spirit-filled
Características
subdivision 1.0 °C
fabricante/nome comercial
Thermco Products, Inc.
faixa de medição de temperatura
-20-150 °C
Comprimento
300 mm
profundidade de imersão
76 mm
Descrição geral
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
Informações legais
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)