Documentos Principais
Z556181
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 145 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.046,00
R$ 3.046,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.046,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 3.046,00
Check Cart for Availability
capacidade do extrator
145 mL
capacidade do frasco
300 mL
dedal D.I. × A
33 mm × 94 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)