Documentos Principais
Z218774
Ace giant Soxhlet extraction apparatus
flask capacity 12 L, extractor capacity 5 L, thimble I.D. × L 110 mm × 300 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 30.401,00
R$ 30.401,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 30.401,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 30.401,00
Check Cart for Availability
tamanho
C
fabricante/nome comercial
Ace Glass 681030
Total A
82 in.
capacidade do extrator
5 L
capacidade do frasco
12 L
dedal D.I. × C
110 mm × 300 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Complete with bulb type condenser and one flask. Cycling rate may be doubled over conventional extractors. All joints are interchangeable. Size C is supplied with adapter Z218871 for connecting the XL extractor joint and condenser. Order giant thimbles separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)