Z554251
Aldrich® Buchner VerSAfunnel™
capacity 30 mL, disc diam. 24 mm, porosity 4-8 μm
Selecione um tamanho
R$ 338,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 338,00
Produtos recomendados
descrição
PTFE cup gaskets
capacidade
30 mL
diâmetro do disco
24 mm
haste D.I. × D.E.
7 mm × 10 mm
tamanho de poro
4-8 μm porosity
Categorias relacionadas
Descrição geral
Interchangeable and replaceable components permit the use of a wide range of funnel porosities and capacities at minimal expense. It is no longer necessary to replace an entire Buchner funnel because of a clogged filter frit, broken rim or stem.
Features:
- Five interchangeable frit porosities: 4 microns up to 175 microns
- PTFE cup gasket seals edge of frit during use
- Replaceable components: frits, gaskets, funnel tops, bottoms, and connectors
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)