Documentos Principais
Z551635
Chemat dispenser
AC/DC input 120 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
descrição
air 80-100 psi
fabricante/nome comercial
Chemat
disponibilidade
not available in EU
L × A × P
8 1/4 in. × 9 1/2 in. × 4 in.
Descrição geral
Standard syringe included with dispenser has clear barrel and is 55mL capacity.
Air port: quick-connect
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)