Documentos Principais
Z175633
Sigma-Aldrich
Silicone insulating tape
roll W 1 in. × 12 yard, red
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 403,00
R$ 403,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 403,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
R$ 403,00
Check Cart for Availability
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
rolo L
1 in. × 12 yard
cor
red
Descrição geral
Shape-conforming, fuses to itself. Insulates against moisture, heat, and cold. No adhesive residue left upon removal. Useful temperature range: -65 to 260°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)