Documentos Principais
Z551511
Torion screw threaded plastic plug
#14
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
descrição
For 14 mm tubing
embalagem
pkg of 5 ea
Descrição geral
#8 will fit a 5/16in. O.D. size, and #14 will fit a 1/2in. O.D. size, and 3/16in. O.D. fits a #5 Torion.
Informações legais
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)