Z531669
Tubing Adapters with Torion™ Connection
O.D. 5/16 in., Straight, male joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
R$ 959,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 959,00
Produtos recomendados
Junta
male joint: ST/NS24/40
D.E.
5/16 in.
7.9 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
5/16 in. O.D fits a #8 Torion, 1/2 in. O.D. fits a #14 Torion, and 3/16 in. O.D fits a #5 Torion.
- Hard-wall transfer tubing (e.g. PP or PTFE) is inserted through the threaded polypropylene bushing and PTFE-coated sealing ring of the adapter
- Turn the bushing to make an airtight compression seal with the tubing
- Use the optional solid-glass plug to make an airtight Torion seal when the transfer tubing is not in use
- O.D. refers to the tubing outer diameter
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)