Documentos Principais
Z531839
Sigma-Aldrich
Tubing adapter with Torion connection and stopcock
O.D. 3/16 in., PTFE stopcock, male joint: ST/NS 14/20
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.060,00
R$ 1.060,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.060,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 1.060,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE stopcock
Junta
male joint: ST/NS14/20
D.E.
3/16 in.
4.8 mm
Descrição geral
PTFE stopcocks are threaded for additional safety and have a 2 mm bore for 3/16 in. tubing connection and 4 mm bore for 5/16 in. and 1/2 in. tubing connections. 5/16in. O.D fits a #8 Torion, and 1/2in. O.D. fits a #14 Torion.
Informações legais
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)