Documentos Principais
Z547646
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 553,00
R$ 553,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 553,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 553,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidade
15 mL
diâmetro do disco
20 mm
tamanho de poro
25-50 μm porosity
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)