Documentos Principais
Z546720
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 70-100 μm
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
diâmetro do disco
120 mm
capacidade do funil
1,500 mL
diâmetro da haste
22 mm
tamanho de poro
70-100 μm porosity
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)