Documentos Principais
Z530921
Sigma-Aldrich
Flexible PTFE adapter
top female joint: ST/NS 29/32, bottom male joint: ST/NS 29/32
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.500,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 1.500,00
Check Cart for Availability
Junta
female joint: ST/NS top29/32
male joint: ST/NS bottom29/32
Categorias relacionadas
Descrição geral
Used for the transfer of powders and liquids. Can be compressed to approximately 190 mm or expanded to 250 mm. Glass joints with flexible corrugated PTFE tubing is pliable enough to create an offset adapter.
Outras notas
Picture is an example of male and female joint style.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)