Documentos Principais
Z543292
Sigma-Aldrich
Kimble® microcapillary pipettes
Sinônimo(s):
71900-50
Selecione um tamanho
250 EA
R$ 1.111,00
R$ 1.111,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 EA
R$ 1.111,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32070205
NACRES:
NB.01
R$ 1.111,00
Check Cart for Availability
Materiais
green
soda-lime glass
Características
To Contain
embalagem
pack of 250 ea
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
Kimble® 71900-50
faixa de medição de volume
50 μL, accuracy: ±0.5%
capacidade
50 μL
Descrição geral
Disposable pipettes are calibrated ---to contain. Pipettes are 5 in. long and made of soda lime glass. The different sizes are color-coded. Each cylinder pack comes with one pipette device. Capillary action draws the fluid into the tube. To dispense, simply cover the hole on the rubber bulb and squeeze.
Características e benefícios
  • Complies with ASTM Specification E672
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Calibrated to contain
  • Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing
  • Each cylinder contains 250 pipets and one pipet device
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)