Documentos Principais
BR708728
BRAND® disposable BLAUBRAND® micropipettes, intraMark
tube volume 20-40 μL , Dual marks, red
Sinônimo(s):
Micropipettes, Pipettes, intraMARK
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
red
Características
DE-M marking, To Contain
embalagem
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
fabricante/nome comercial
BRAND 708728
Comprimento
125 mm
volume do tubo
20-40 μL , Dual marks
Descrição geral
DIN ISO 7550. DE-M marking for volumes greater than 5 µl. Calibrated to contain (TC, In). Color code to ISO for clear identification.
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)