Documentos Principais
Z531308
Sigma-Aldrich
Aldrich® coiled condenser
jacketed, L 400 mm, joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.177,00
R$ 2.177,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.177,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 2.177,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
Comprimento
400 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The coiled condenser circulates coolant through the coil. The jacketed version provides additional cooling capacity by allowing vapors to condense on the inner wall of the jacket.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)