Documentos Principais
Z203335
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 29/32
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.478,00
R$ 1.478,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.478,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 1.478,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS29/32
tamanho da torneira
4 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)