Documentos Principais
Z530565
Sigma-Aldrich
Aldrich® reagent bottle
capacity 60 mL, joint: ST/NS 14/20, amber bottle
Sinônimo(s):
bottle reagent, reagent bottles
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 192,00
R$ 192,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 192,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 192,00
Check Cart for Availability
Materiais
amber bottle
glass bottle
glass cap
round bottle
Junta
joint: ST/NS14/20
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
60 mL
Descrição geral
Reagent bottles come with a ground glass hex head stopper. For light-sensitive samples, use the amber coated reagent bottles.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)