Z524697
Glas-Col® Series STM heating mantles
for flask size, 300 mL, AC/DC input 230 V AC
Selecione um tamanho
R$ 3.580,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.580,00
Produtos recomendados
Características
CSA approved
for flask size 300 mL
fabricante/nome comercial
Glas-Col 100BSTM801
disponibilidade
not available in EU
faixa de medição de temperatura
≤650 °C (internal operating)
saída
470 watts
Descrição geral
Caution: Series STM mantles are recommended for use with flammable solvents only when used with a Poncho safety shield (listed separately).
- Detachable 4ft, 3-wire cord and locking connector (except 12 and 22L models which have a terminal box)
- Not CE Compliant
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)