Documentos Principais
Z517356
Sigma-Aldrich
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 2 L, joint: ST/NS 29/32
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.667,00
R$ 3.667,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.667,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
R$ 3.667,00
Check Cart for Availability
Materiais
fritted
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante/nome comercial
Whatman
capacidade
2 L
diâmetro × A
130 mm × 360 mm
diâmetro do disco
120 mm
diâmetro do filtro
120 mm
diâmetro da frita
120 mm
Descrição geral
Filter large volumes of air and moisture-sensitive compounds quickly. With porosity C frit, 75 mm O-ring top and 24/40 or 29/32 bottom joint. Choose the appropriate 75 mm O-ring top/joint size to fit. The O-ring top and Stainless steel clamps are sold separately.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)