Documentos Principais
Z517127
Sigma-Aldrich
Aldrich® 75 mm O-ring top
Torion inlet top
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.076,00
R$ 2.076,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.076,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
R$ 2.076,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
Descrição geral
Each top comes with a 4 mm PTFE stopcock. Use the stainless steel clamp Z517275.
Torion inlet style − Use 1/4 in. hard-wall transfer tubing (e.g. PP or PTFE) for the airtight transfer of air-sensitive materials.
Standard taper − Joint can accommodate a transfer adapter or a filter funnel.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)