Works well with the rubber adapter, used at ~11k rcf.
Z514896
Kimax® high strength centrifuge tube
screw-thread w/ cap, capacity 15 mL
Sinônimo(s):
45600-15
Selecione um tamanho
R$ 2.392,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.392,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass Type 1
screw top cap
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 13,100 × g
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Kimble®
D.E. × C
18 mm × 102 mm
capacidade
15 mL
conector
thread for 20-400
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)