Documentos Principais
Z514950
Kimax® high strength centrifuge tube replacement cap
for Z514896
Sinônimo(s):
73802-20400
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 1.923,00
R$ 1.923,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 1.923,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
R$ 1.923,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Kimble®
Características e benefícios
  • Specially formulated phenolic resin and liner adhesive to withstand the effects of repeated autoclaving
  • PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects
  • Excellent for general laboratory use
  • Identified in ASTM Specification E982, Class A requirements
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)