Documentos Principais
Z329193
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 75 mm, bar diam. 12 mm
Sinônimo(s):
PTFE, Stirring rods
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 1.695,00
R$ 1.695,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 1.695,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
R$ 1.695,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Materiais
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
fabricante/nome comercial
BRAND 137625
Comprimento
75 mm
diâmetro da barra
12 mm
diâmetro do anel de pivô
14.5 mm
Descrição geral
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Outras notas
BR137625 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)