Documentos Principais
Z505625
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 3.5 mm, I.D. 18.6 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 245,00
R$ 245,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 245,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 245,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Ace Glass 7855830
D.I.
18.6 mm
tamanho da parede
3.5 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)