Documentos Principais
Z505021
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 18.6 mm, wall size 3.5 mm
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 224,00
R$ 224,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 224,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 224,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 7855730
D.I.
18.6 mm
tamanho da parede
3.5 mm
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Ace O-ring, CAPFE wall size 3.5 mm, I.D. 25.0 mm
Z505668
Ace O-ring, CAPFE
Ace pressure tube bushing type, Front seal, capacity ~15 mL, L × O.D. 10.2 cm × 25.4 mm
Z181099
Ace pressure tube
Ace O-rings, FETFE® I.D. 21.8 mm, wall size 3.5 mm
Z505056
Ace O-rings, FETFE®
Ace pressure tube bushing type, Back seal, capacity ~38 mL, L × O.D. 20.3 cm × 25.4 mm
Z181080
Ace pressure tube
Ace pressure tube bushing type, Front seal, capacity ~4 mL, L × O.D. 10.2 cm × 13 mm
Z564559
Ace pressure tube