Documentos Principais
Z422851
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter/drying funnel
capacity 15 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 823,00
R$ 823,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 823,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.24
R$ 823,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
fabricante/nome comercial
Aldrich
capacidade
15 mL
diâmetro do disco
20 mm
diâmetro do filtro
20 mm
conector
GL 32 thread
Categorias relacionadas
Descrição geral
Useful for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a pressure filter funnel. The threaded top connection provides a wide opening for easy access to contents and provides a positive connection without the use of expensive pinch clamps. Funnels are heavy wall throughout with a coarse fritted disc. Supplied complete with fritted funnel and top inlet assembly.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)