Documentos Principais
Z173479
Sigma-Aldrich
Double-ended filter with a glass stopcock on each of the two side-arms
capacity 60 mL, male Joints: ST/NS 14/20 (2)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.679,00
R$ 3.679,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.679,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
R$ 3.679,00
Check Cart for Availability
rótulo
BB
Junta
male Joints: ST/NS14/20 (2)
capacidade
60 mL
tamanho de poro
25-50 μm porosity
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.