Documentos Principais
Z413550
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with thermometer joint
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
adapter laboratory, glass adapter, glass adapters
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 440,00
R$ 440,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 440,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 440,00
Check Cart for Availability
Junta
thermometer joint ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 50mm immersion length thermometer is recommended.
Side-arm is at 75° angle from bottom joint. Distance from joint to side-arm is 75mm.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)