Documentos Principais
SYNA351410
Synthware distillation adapter
joint: ST/NS 14/10
Sinônimo(s):
Synthware A351410, adapter, sidearm adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 157,00
R$ 157,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 157,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 157,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/10
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
A351410
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synthware distillation side arm adapter with 14/10 joint. Supplied with one holed compression cap and one ViltonTM O-ring.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)